Learn More
3,3-Dimethylbutan-2-on-Oxim, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11965661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11965661 1 g 1 Gramm
11945661 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2475-93-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
InChI-Schlüssel UNSDDJQNHCSVSW-FNORWQNLSA-N
Synonym pinacolone oxime, 3,3-dimethyl-2-butanone oxime, 2-butanone,3-dimethyl-, oxime, 2-hydroxyimino-3,3-dimethylbutane, pinakolinoxim, 2e-n-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-imine
PubChem CID 9561079
IUPAC-Name (NE)-N-(3,3-Dimethylbutan-2-yliden)hydroxylamin
SMILES CC(=NO)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylbutan-2-one oxime
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 171°C to 172°C (748.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylbutan-2-one oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333-Bei Hautreizung oder -ausschlag:.