Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037003
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2987-16-8
C6H12O
100.161
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimethylbutanal
CC(C)(C)CC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2987-16-8
C6H12O
100.161
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimethylbutanal
CC(C)(C)CC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Dichte 0.798
Siedepunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Strukturformel (CH3)3CCH2CHO
Brechungsindex 1.397
Menge 1 mL
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1735829
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%