Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyd, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 257260050
Weitere Details : CAS : 2987-16-8 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1989 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10011044
  • 123.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
28-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2987-16-8
100.16
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
76335
CC(C)(C)CC=O
C6H12O
MFCD00042807
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
3,3-dimethylbutanal
Spezifikation
3, 3-Dimethylbutyraldehyde
13°C
Glasflasche
0.798
104°C to 106°C
-24°C
2987-16-8
(CH3)3CCH2CHO
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutanal
76335
Flüssig
0.7980g/mL
Authentic
1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
0.98 mPa.s (20°C)
Farblos
5g
C6H12O
MFCD00042807
Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
CC(C)(C)CC=O
100.16
100.16
≥94%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation