Learn More
3,3-Dimethylglutarimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3,3'-dimethylglutarimide were used as the barbital subsitutes. 3,3-dimethylglutarimide is involved formation of the heterodimer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Dimethylglutarimid wird als barbitales Substitut eingesetzt. 3,3-Dimethylglutarimid ist an der Bildung des Heterodimers beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3,3′-Dimethylglutarimid wird als barbitales Substitut eingesetzt. 3,3-Dimethylglutarimid ist an der Bildung des Heterodimers beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethylglutarimide |
Schmelzpunkt | 144°C to 146°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 111981 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 141.17 |
Reinheit (%) | 99% |