Learn More
(3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol |
| CAS | 18511-56-3 |
| Summenformel | C5H10O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (3,3-Dimethyloxiranyl) Methanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2)4(3-6)7-5/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C(O1)CO)C |
| IUPAC-Name | (3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.13 |