Learn More
3,3-Diphenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16637062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16637062 5 g 5 Gramm
16647062 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637062 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2286-54-6
MDL-Nummer MFCD00129747
Spezifikation
Alpha-Vektor DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Chemischer Name oder Material 3,3-Diphenylpropionitrile
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15 H13 N
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen soluble in hot methanol
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Formelmasse 207.27
Physikalische Form Kristallpulver