Learn More
3,3'-Dithiobis(propionohydrazid), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Dithiobis(propionohydrazide) |
| CAS | 50906-77-9 |
| Summenformel | C6H14N4O2S2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14N4O2S2/c7-9-5(11)1-3-13-14-4-2-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | NNC(=O)CCSSCCC(=O)NN |
| IUPAC-Name | 3-[(3-Hydrazinyl-3-oxopropyl)disulfanyl]propanhydrazid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.33 |
| Formelmasse | 238.0558 |