Learn More
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043552
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-54-5
C9H10O3
166.176
MFCD00016554
QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
91
CHEBI:1427
3-(3-Hydroxyphenyl)propansäure
C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
621-54-5
C9H10O3
166.176
MFCD00016554
QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
91
CHEBI:1427
3-(3-Hydroxyphenyl)propansäure
C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyphenylpropionsäure wirkt als Metabolit von Procyanidinen im Urin von Schweinen. Es dient auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener synthetischer organischer Produkte. Außerdem wird es bei der Herstellung von 3-(3-Hydroxy-Phenyl)-Propionsäure-Methylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 1947445
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%