Learn More
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamin), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine) |
| CAS | 6711-48-4 |
| Summenformel | C10 H25 N3 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 1,3-Propanediamine, N'-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl- (9CI), Dipropylamine, 3,3'-bis(dimethylamino)- (7CI,8CI), N3-[3-(Dimethylamino)propyl]-N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine, (3-[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]propyl)dimethylamine, 1,1,9,9-Tetramethyl-1,5,9-triazanonane, 2,10-Dimethyl-2,6,10-triazaundecane, 2,6,10-Triazaundecane, 2,10-dimethyl-, 3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine), 3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine), Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, CT 18L, Jeffcat Z 130, N,N,N',N'-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N,N',N'-Tetramethyliminobispropylamine, N,N,N'',N''-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 129937, N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, PC 15, PC 9, Polycat 15, Polycat 70/15, Polycat 9, Tetramethyldipropylenetriamine, Z 130, ZR 50B, Zeffcat Z 130 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H25N3/c1-12(2)9-5-7-11-8-6-10-13(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)CCCNCCCN(C)C |
| IUPAC-Name | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N',N'-dimethylpropan-1,3-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.33 |
| Formelmasse | 187.2048 |