Learn More
3,3'-Methylimino-dipropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Methylimino-di-propionitrile |
| CAS | 1555-58-4 |
| Summenformel | C7 H11 N3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-3,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC#N)CCC#N |
| IUPAC-Name | 3-[2-Cyanoethyl(methyl)amino]propannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.18 |
| Formelmasse | 137.0953 |