Learn More
3-(3-Methylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497327
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497327 1 g 1 Gramm
15407337 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34395.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3751-48-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3751-48-2
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00060326
InChI-Schlüssel VWXVTHDQAOAENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methylphenyl propionic acid, 3-3-methylphenyl propanoic acid, 3-m-tolyl propanoic acid, 3-m-tolylpropionic acid, 3-m-tolylpropanoic acid, propionic acid, 3-3-methylphenyl, 3-m-tolyl-propionic acid, 3-methylhydrocinnamic acid, hydrocinnamicacid,m-methyl, 3-methylbenzenepropanoic acid
PubChem CID 138042
IUPAC-Name 3-(3-Methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 1 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 96%