Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Nitrophenyl)-1H-Pyrazol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32498.ME
Weitere Details : CAS : 59843-77-5 Netto-Gewicht : 0.00050kg
Menge 500mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465227
  • 52.04 € / 500 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
59843-77-5
189.174
RUWXJVIBNZSEQD-UHFFFAOYSA-N
2737070
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C2=CC=NN2
C9H7N3O2
MFCD00106146
3-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl pyrazole, 3-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl pyrazole, 5-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl-2h-pyrazole, 3-nitro phenylpyrazole, pubchem22739
5-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazol
Spezifikation
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
500mg
C9H7N3O2
3-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl pyrazole, 3-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl pyrazole, 5-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl-2h-pyrazole, 3-nitro phenylpyrazole, pubchem22739
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C2=CC=NN2
189.174
189.18
126°C to 128°C
59843-77-5
MFCD00106146
RUWXJVIBNZSEQD-UHFFFAOYSA-N
5-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazol
2737070
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation