Learn More
3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-on, TRC
Artikelnummer. 30426380
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426380 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99304550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
CAS 13309-08-5
Summenformel C13H10N2O
Menge 50 mg
Synonym 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2
IUPAC-Name (E)-3-(Pyridin-3-yl)-1-(Pyridin-4-yl)prop-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
Formelmasse 210.08