missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(3-Pyridyl)-benzolboronsäure, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H64739.06

Weitere Details : CAS : 351422-72-5 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15462049

  • 272.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
10-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
Wird als OLED-Material verwendet. Phenylboronsäuren sind effiziente Phenylierungsmittel in kupferfördernden CN- und CO-Bindungs-Kreuzkopplungsreaktionen.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

351422-72-5
199.016
SSVQXHWHJJERAP-UHFFFAOYSA-N
58526507
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CN=CC=C2)(O)O
C11H10BNO2
MFCD16658918
3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid, 3-3-pyridyl benzeneboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl, 3-3-pyridyl phenylboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid pinacol ester
(3-Pyridin-3-ylphenyl)Boronsäure

Spezifikation

3-(3-Pyridyl)benzeneboronic acid
5g
C11H10BNO2
20520996
SSVQXHWHJJERAP-UHFFFAOYSA-N
(3-Pyridin-3-ylphenyl)Boronsäure
58526507
Pulver
Weiß
351422-72-5
MFCD16658918
3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid, 3-3-pyridyl benzeneboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl, 3-3-pyridyl phenylboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid pinacol ester
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CN=CC=C2)(O)O
199.016
199.02
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation