Learn More
3,3'-Thiodipropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Thiodipropionitrile |
| CAS | 111-97-7 |
| Summenformel | C6H8N2S |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2 |
| SMILES | N#CCCSCCC#N |
| IUPAC-Name | 3,3'-Thiodipropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.21 |
| Formelmasse | 140.0408 |