Learn More
3-[3-(Trifluormethyl)benzoylamino]benzolboronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415145
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415145 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32372.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Trifluoromethyl)benzoylamino]benzene boronic acid pinacol ester
CAS 1225069-85-1
Summenformel C20H21BF3NO3
MDL-Nummer MFCD11844801
Menge 500 mg
Synonym n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-3-trifluoromethyl benzamide, 3-3-trifluoromethyl benzoylaminobenzene-boronic acid pinacol ester, 3-3-trifluoromethyl benzoylaminobenzene boronic acid pinacol ester, 3-3-trifluoromethyl benzoylamino benzene boronic acid pinacol ester, n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-3-trifluoromethyl benzamide
InChI-Schlüssel IUZSQEGKYZLEDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)C3=CC(=CC=C3)C(F)(F)F
IUPAC-Name N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]-3-(Trifluormethyl)Benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 391.197
PubChem CID 45588193
Formelmasse 391.2
Reinheit (%) 95%