Learn More
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-((4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl)thio)-1-propanol |
| CAS | 606114-29-8 |
| Summenformel | C11H17N3OS2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17N3OS2/c1-14-5-2-4-9(8-14)10-11(13-17-12-10)16-7-3-6-15/h4,15H,2-3,5-8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCO |
| IUPAC-Name | 3-[[4-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]sulfanyl]Propan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.4 |
| Formelmasse | 271.0813 |