missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl, TRC

Artikelnummer. 30452825
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452825 50 mg -
30451084 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30452825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88998550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 70362-50-4
Summenformel C12 H6 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 291.99
Synonym 1,1'-Biphenyl, 3,4,4',5-tetrachloro-, 3,4,4',5-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,4,4',5-TeCB, 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,5,4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 81, PCB 81, Polychlorinated biphenyl-81, TeCB 81, 3,4,4',5-TetraCB
IUPAC-Name 1,2,3-trichloro-5-(4-chlorophenyl)benzene
SMILES Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PCB No. 81
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)12(16)11(15)6-8/h1-6H
Formelmasse 289.9224
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.