missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047563
24.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10469-09-7
C6HCl4NO2
260.88
MFCD00185833
GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
82646
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure
OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10469-09-7
C6HCl4NO2
260.88
MFCD00185833
GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
82646
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure
OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet wird.

Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Menge 5 g
Beilstein 479080
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 260.89
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'