Learn More
3,4,5-Tribrom-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Tribromimidazol (2,4,5-TBI) bei Kondensation mit Zuckervorstufen ergibt 2,4,5-TBI-Nukleoside. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
2,4,5-Tribromimidazol (2,4,5-TBI) bei Kondensation mit Zuckervorstufen ergibt 2,4,5-TBI-Nukleoside. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 184°C to 188°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 113501 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in Chloroform. |
Formelmasse | 304.78 |
Reinheit (%) | 97% |