Learn More
3,4,5-Trichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30451071
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451071 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT774585500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trichlorophenol
CAS 609-19-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H3 Cl3 O
Menge 500 mg
Synonym Phenol','3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichlorophenol, NSC 243667
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 3,4,5-Trichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 197.45
Formelmasse 195.9249
Reinheit (%) >95