missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,5-Triethoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10043010
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Triethoxybenzoic acid
Namenshinweis 0.97
CAS Min. % 96
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 109.0°C to 112.0°C
Farbe Beige
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H18O5
Strukturformel (C2H5O)3C6H2COOH
MDL-Nummer MFCD00002505
Menge 50 g
Synonym benzoic acid,3,4,5-triethoxy, benzoic acid, 3,4,5-triethoxy, 3,4,5-triethoxy benzoic acid, acmc-1b720
InChI-Schlüssel YCENSLDYFDZUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC(=CC(=C1OCC)OCC)C(=O)O
IUPAC-Name 3,4,5-Triethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
PubChem CID 81432
Formelmasse 254.28
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Formloses Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'