Learn More
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3779770
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glass bottle
143418-49-9
C6H4BF3O2
175.901
MFCD02093069
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
2734671
(3,4,5-trifluorophenyl)boronic acid
B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
143418-49-9
C6H4BF3O2
175.901
MFCD02093069
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
2734671
(3,4,5-trifluorophenyl)boronic acid
B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Tan
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glass bottle
Menge 250 mg
Formelmasse 175.9
Reinheit (%) ≥95.0%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.