Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023173
28.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5995-86-8
C7H5O5
169.11
MFCD00149098
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
24721416
3,4,5-trihydroxybenzoate
OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5995-86-8
C7H5O5
169.11
MFCD00149098
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
24721416
3,4,5-trihydroxybenzoate
OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
This chemical is used for the determination of cerium, titanium, phosphate and nitrite with the spectrophotometry. It's also used in the manufacture of thiazine dyes, oxazine dyes, drugs, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diese Chemikalie wird für die Bestimmung von Cer, Titan, Phosphat und Nitrit mit der Spektrophotometrie verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thiazin-Farbstoffen, Oxazin-Farbstoffen, Arzneimitteln usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkohol, Ether, Glycerin, Aceton vernachlässigbar in Benzol, Chloroform, Petrolether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Menge 250 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 144345
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether.
Formelmasse 188.14 (170.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 0.99