Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022318
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-81-7
C10H12O4
196.202
MFCD00003364
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
6858
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-81-7
C10H12O4
196.202
MFCD00003364
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
6858
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd wird bei der Synthese von Trimethoprim und psychedelischen Phenethylaminen verwendet. Außerdem kann es auch bei der Herstellung von Kunststoffadditiven verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.49 mg/l bei 25 °C), Alkohol, Toluol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Siedepunkt 163°C to 165°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 395163
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%