missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,5-Trimethoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7045834
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3086-62-2
C10H13NO4
211.217
MFCD00017129
GGNMTJKRHHLJHH-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3,4,5-trimethoxy, 3,5-trimethoxybenzamide, cbmicro_005198, acmc-209hj6, 4-10-00-02020 beilstein handbook reference, wln: zvr co1 do1 eo1, 3,4,5-trimethoxybenzamide, 3,4,5-trimethoxy benzamide
18334
3,4,5-Trimethoxybenzamid
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3086-62-2
C10H13NO4
211.217
MFCD00017129
GGNMTJKRHHLJHH-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3,4,5-trimethoxy, 3,5-trimethoxybenzamide, cbmicro_005198, acmc-209hj6, 4-10-00-02020 beilstein handbook reference, wln: zvr co1 do1 eo1, 3,4,5-trimethoxybenzamide, 3,4,5-trimethoxy benzamide
18334
3,4,5-Trimethoxybenzamid
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzamide
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 25 g
Beilstein 2697325
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'