Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5-Trimethoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln aus Flavonoiden verwendet. Es findet Anwendung in der Forschung in den Bereichen Pharmazeutik, Kosmetik, Agrochemie und Nahrungsmittelindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
3,4,5-Trimethoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln aus Flavonoiden verwendet. Es findet Anwendung in der Forschung in den Bereichen Pharmazeutik, Kosmetik, Agrochemie und Nahrungsmittelindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trimethoxyphenol |
Schmelzpunkt | 143°C to 148°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1958573 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 184.19 |
Reinheit (%) | 97% |