Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027469
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13338-63-1
C11H13NO3
207.23
MFCD00001912
ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4,5-trimethoxybenzyl cyanide, 3,4,5-trimethoxybenzylnitrile, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylacetylnitryl, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, acetonitrile, 3,4,5-trimethoxyphenyl, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanenitrile
25887
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC(CC#N)=CC(OC)=C1OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13338-63-1
C11H13NO3
207.23
MFCD00001912
ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
3,4,5-trimethoxyphenylacetonitrile, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4,5-trimethoxybenzyl cyanide, 3,4,5-trimethoxybenzylnitrile, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylacetylnitryl, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetonitrile, acetonitrile, 3,4,5-trimethoxyphenyl, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanenitrile
25887
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC(CC#N)=CC(OC)=C1OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2214548
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%