Learn More
3,4,6-Tri-O-acetyl-alpha-D-galactopyranose 1,2-(Methylorthoacetat), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4,6-Tri-O-acetyl-alpha-D-galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 50801-29-1 |
| Summenformel | C15 H22 O10 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22O10/c1-7(16)20-6-10-11(21-8(2)17)12(22-9(3)18)13-14(23-10)25-15(4,19-5)24-13/h10-14H,6H2,1-5H3/t10-,11+,12+,13-,14-,15?/m1/s1 |
| SMILES | COC1(C)O[C@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2O1 |
| IUPAC-Name | [(3aR,5R,6S,7S,7aR)-6,7-Diacetyloxy-2-methoxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-5-yl]methylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.33 |
| Formelmasse | 362.1213 |