missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,6-Tri-O-Acetyl-D-Galactal, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043288
29.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4098-06-0
C12H16O7
272.25
MFCD00064092
LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
640125
[(2R,3R,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl-acetat
CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4098-06-0
C12H16O7
272.25
MFCD00064092
LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
640125
[(2R,3R,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl-acetat
CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O

3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal is important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal ist ein wichtiger Baustein für die Lösungs- und Festphasensynthese von Oligosacchariden.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform bei 10mg/ml

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C (235°F)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform at 10mg/ml
Formelmasse 272.25
Physikalische Form Öl oder Feststoff

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'