missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,6-Tri-O-tert-Butyldimethylsilyl-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040495
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
79999-47-6
C24H52O4Si3
488.931
MFCD00171721
FMXIGEXRLSNRMR-NJYVYQBISA-N
tri-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-t-butyl-dimethylsilyl-d-glucal, 3-o,4-o,6-o-tris tert-butyldimethylsilyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3r,4r-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl bis oxy bis tert-butyldimethylsilane, tert-butyl 2r,3r,4r-4-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl oxy dimethylsilane
10648718
[(2R,3R,4R)-3,4-Bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methoxy-tert-butyl-dimethylsilan
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
79999-47-6
C24H52O4Si3
488.931
MFCD00171721
FMXIGEXRLSNRMR-NJYVYQBISA-N
tri-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-t-butyl-dimethylsilyl-d-glucal, 3-o,4-o,6-o-tris tert-butyldimethylsilyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3r,4r-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl bis oxy bis tert-butyldimethylsilane, tert-butyl 2r,3r,4r-4-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl oxy dimethylsilane
10648718
[(2R,3R,4R)-3,4-Bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methoxy-tert-butyl-dimethylsilan
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Empfindlich gegen Luft, Wasser und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal
Dichte 0.928
Siedepunkt 210°C (1.2 mmHg)
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Optische Drehung −30° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 488.92
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'