missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043591
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1660-93-1
C16H16N2
236.318
MFCD00004974
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
74265
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1660-93-1
C16H16N2
236.318
MFCD00004974
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
74265
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C

3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline acts as a metal-chelating agent for transition metal-catalyzed processes. It is also used in the preparation of heteroleptic cationic iridium(III) complex viz. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-bis[2-(2',4'-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. Further, it is employed as a ligand and forms dinuclear copper(II) hypocrellin B complexes. In addition to this, it plays an important role in the formation of tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline-kappa2N,N')zinc(II) thiosulfate complex.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin wirkt als Metall-chelierendes Mittel für den Übergang von Metall-katalysierten Prozessen. Es wird auch bei der Vorbereitung des heteroleptischen kationischen Iridium(III)-Komplexes namens 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin-bis[2-(2′,4′-Difluorphenyl)Pyridin]Iridium(III)-Hexafluorophosphat verwendet. Außerdem wird es als Ligand eingesetzt und bildet Dinuklear-Kupfer(II)-Hypocrellin-B-Komplexe. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Bildung des Tetraaqua(3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin-Kappa2N,N′)Zink(II)-Thiosulfat-Komplexes.

Löslichkeit
Löslich in 1,4-Dioxan, Aceton, Dichlormethan, N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, Methanol und warmem Toluol.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 171279
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,N,N-dimethylformamide,N,N-dimethylacetamide,methanol and hot toluene.
Formelmasse 236.32
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'