Learn More
3,4,9,10-Perylentetracarbonsäurediimid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059159
31.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-33-4
C24H10N2O4
390.354
MFCD00024144
KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
perylimid, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, perylenediimide, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic acid diimide, perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide, unii-63nli8842l, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetraone, isoquino 4',5',6':6,5,10 anthra 2,1,9-def isoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone
66475
CHEBI:52753
C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C5=C6C4=CC=C7C6=C(C=C5)C(=O)NC7=O)C(=O)NC2=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-33-4
C24H10N2O4
390.354
MFCD00024144
KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
perylimid, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, perylenediimide, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic acid diimide, perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide, unii-63nli8842l, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetraone, isoquino 4',5',6':6,5,10 anthra 2,1,9-def isoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone
66475
CHEBI:52753
C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C5=C6C4=CC=C7C6=C(C=C5)C(=O)NC7=O)C(=O)NC2=O
Used in chemical research. PTCDI is used extensively as an industrial pigment. It is used as tunable laser dye, light-harvesting material, transistor, molecular switched, solar cell, and optoelectronic device. Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson- Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 390.35
Physikalische Form Pulver