Learn More
3-(4-Amino-3,5-diethylphenyl)propan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Amino-3,5-diethylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 1076198-78-1 |
| Summenformel | C13 H21 N O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-3-11-8-10(6-5-7-15)9-12(4-2)13(11)14/h8-9,15H,3-7,14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1cc(CCCO)cc(CC)c1N |
| IUPAC-Name | 3-(4-Amino-3,5-diethylphenyl)propan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.31 |
| Formelmasse | 207.1623 |