Learn More
3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one, TRC
Artikelnummer. 30134383
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134383 10 g 10 Gramm
30135034 25 g 25 Gramm
17994925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62892010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36725-28-7
Summenformel C11 H13 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym 6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, 6-(p-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, SKF 93505;
IUPAC-Name 3-(4-aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMILES CC1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 10 g
Formelmasse 203.1059