Learn More
3,4-Bis(3-indolyl)maleimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide |
| CAS | 119139-23-0 |
| Summenformel | C20H13N3O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Bisindolylmaleimide Iv |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25) |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(=C1c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45 |
| IUPAC-Name | 3,4-Bis(1H-indol-3-yl)pyrrol-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.34 |
| Formelmasse | 327.1008 |