Learn More
Alfa Aesar™ 3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31629.06
Weitere Details : CAS : 203915-48-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464227
  • 155.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
203915-48-4
320.234
DEIGXBAZAOVYHC-UHFFFAOYSA-N
2736114
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)O
C15H10F6O
MFCD00045091
3,4'-bis trifluoromethyl benzhydrol, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-trifluoromethyl-a-4-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethyl phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol, bio1h11, 3,4-bis trifluoromethyl benzhydrol, 3,4'-bis trifluoromethyl phenylmethanol, bis 4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
[3-(trifluormethyl)phenyl]-[4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
Spezifikation
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
203915-48-4
MFCD00045091
DEIGXBAZAOVYHC-UHFFFAOYSA-N
[3-(trifluormethyl)phenyl]-[4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
2736114
97%
5g
C15H10F6O
3,4'-bis trifluoromethyl benzhydrol, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-trifluoromethyl-a-4-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethyl phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol, bio1h11, 3,4-bis trifluoromethyl benzhydrol, 3,4'-bis trifluoromethyl phenylmethanol, bis 4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)O
320.234
320.23
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation