missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Bromophenyl)-5-Methyl-4-(3-Nitrophenyl)-4H-1,2,4-Triazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040638
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1421263-13-9
C15H11BrN4O2
359.183
MFCD22683126
WQZPCZDVKCPFRR-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl-5-methyl-4-3-nitrophenyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-4-3-nitrophenyl-4h-1,2,4-triazole
97290228
3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,2,4-triazol
CC1=NN=C(N1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1421263-13-9
C15H11BrN4O2
359.183
MFCD22683126
WQZPCZDVKCPFRR-UHFFFAOYSA-N
3-4-bromophenyl-5-methyl-4-3-nitrophenyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-4-3-nitrophenyl-4h-1,2,4-triazole
97290228
3-(4-Bromphenyl)-5-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,2,4-triazol
CC1=NN=C(N1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-4-(3-nitrophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Menge 100 mg
Formelmasse 359.18
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'