missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorphenyl)propionsäure, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H34353.MD

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467287

  • 44.81 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1323966-45-5
246.662
RGAWAGUVLATDIZ-UHFFFAOYSA-N
66523598
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CCC(=O)O)Cl
C11H12ClFO3
MFCD19687220
3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl propanoic acid
3-(4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorphenyl)propionsäure

Spezifikation

3-(4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)propionic acid
1323966-45-5
MFCD19687220
RGAWAGUVLATDIZ-UHFFFAOYSA-N
3-(4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorphenyl)propionsäure
66523598
97%
250mg
C11H12ClFO3
3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl propanoic acid
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CCC(=O)O)Cl
246.662
246.66
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation