Learn More
3-(4 -Chlorobenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449306
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449306 25 g 25 Gramm
11459306 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18996.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3984-34-7
Summenformel C10H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 212.63
MDL-Nummer MFCD00002794
InChI-Schlüssel AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
PubChem CID 77604
IUPAC-Name 4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 25 g
Beilstein 2104409
Formelmasse 212.63
Reinheit (%) 98%