Learn More
3-(4-Chlorphenoxy)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449670
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449670 1 g 1 Gramm
11439670 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449670 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50935.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 384346-27-4 | C11H14ClNO | 211.689 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384346-27-4
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.689
MDL-Nummer MFCD08061075
InChI-Schlüssel OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 3865138
IUPAC-Name 3-(4-Chlorphenoxy)piperidin
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%