missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dehydro-Cilostazol, TRC

Artikelnummer. 30358274
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358274 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30358274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22950050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,4-Dehydro Cilostazol
CAS 73963-62-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H25 N5 O2
Menge 50 mg
Synonym 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dehydrocilostazol, OPC 13015
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)
SMILES O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1
IUPAC-Name 6-[4-(1-Cyclohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-1H-chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 367.44
Formelmasse 367.2008
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.