Learn More
3,4-Diaminobenzolsulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 7474-78-4 |
| Summenformel | C6H8N2O3S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, 4-Amino-3-ammoniobenzenesulfonate, NSC 401086 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 3,4-Diaminobenzolsulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.2 |
| Formelmasse | 188.0256 |