missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Diaminobenzoesäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021747
31.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
619-05-6
C7H8N2O2
152.153
MFCD00007726
HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
69263
3,4-diaminobenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
619-05-6
C7H8N2O2
152.153
MFCD00007726
HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
69263
3,4-diaminobenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N

3,4-Diaminobenzoic acid undergoes cyclocondensations to form, for example, quinoxalines1 and benzimidazoles. It acts as a redox label for electrochemical detection of single base mismatches.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,4-Diaminobenzoesäure durchläuft Cyclokondensationen, um beispielsweise Quinoxaline1 und Benzimidazole zu bilden. Es dient als Redox-Etikett für den elektrochemischen Nachweis von Einzelbasisfehlzuordnungen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.2 mg/ml bei 20 °C), DMF und Methanol (10 mg/ml).

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 775892
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),DMF,and methanol (10mg/ml).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 94%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'