Learn More
3,4-Diaminophenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996071
233.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
CAS 851883-08-4
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H19BN2O2
MDL-Nummer MFCD09027073
Menge 1 g
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine, 3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester, 3,4-diaminophenylboronic acid pinacol ester, pubchem22338, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzene-1,2-diamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-benzenediamine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine
InChI-Schlüssel SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 234.11
PubChem CID 17750242
Formelmasse 234.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /