Learn More
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778146
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5447-02-9
C21H18O3
318.36
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
79526
5447-02-9
C21H18O3
318.36
MFCD00004776
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
79526
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH2O)2C6H3CHO
Menge 1 g
Formelmasse 318.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver