Learn More
3,4-Dichlor-1,2,5-Thiadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429273
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429273 10 g 10 Gramm
11439273 50 g 50 Gramm
11449273 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11429273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11738.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5728-20-1 | C2Cl2N2S | 155.00 g/mol
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole is a chlorinated thiadiazole that is a potent inhibitors of nitrification in soil. 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole is used as a building block in the preparaton of the β-adrenergic blocking agent, Timolol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dichlor-1,2,5-Thiadiazol ist ein chloriertes Thiadiazol, das ein starker Hemmer der Nitrifikation im Boden ist. 3,4-Dichlor-1,2,5-Thiadiazol wird als Baustein in der Vorbereitung des β-adrenergenen Blockers, Timolol, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5728-20-1
Summenformel C2Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 155.00
MDL-Nummer MFCD00010072
InChI-Schlüssel YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro, dichloro-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5 thiadiazole, pubchem20790, acmc-1al9l, ksc272e3d, 4,5-dichloro-2,1,3-thiadiazole, 3,4-bis chloranyl-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 79804
IUPAC-Name 3,4-Dichlor-1,2,5-Thiadiazol
SMILES ClC1=NSN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Dichte 1.644
Siedepunkt 157°C to 159°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 606585
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 155.01
Reinheit (%) 99%