Learn More
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol, Mikromol
Artikelnummer. 30459969
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30459969 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459969 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0440.230500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
CAS 5728-20-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C2Cl2N2S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole;
Lösungstyp Neat
SMILES Clc1nsnc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 155.01
Menge 500 mg