Learn More
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol, TRC
Artikelnummer. 30388115
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388115 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43598510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
CAS 5728-20-1
Summenformel C2Cl2N2S
Menge 10 g
Synonym 1,2,5-Thiadiazole, 3,4-dichloro-, 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole
InChI-Formel InChI=1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1
SMILES Clc1nsnc1Cl
IUPAC-Name 3,4-Dichlor-1,2,5-Thiadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 155.01
Formelmasse 153.9159