Learn More
3,4-Dichlor-6-aminotoluol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichloro-6-aminotoluene |
| CAS | 2387-08-8 |
| Summenformel | C7H7Cl2N |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-2-aminotoluene, 4,5-Dichloro-2-methylaniline, 4,5-Dichloro-o-toluidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C=C(C)C(N)=C1 |
| IUPAC-Name | 4,5-Dichlor-2-methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.04 |
| Formelmasse | 175 |